Learn More
2-butoxyéthanol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10092103
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-76-2
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00002884
Clé InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
CID PubChem 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMILES CCCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butoxyethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.9010g/mL
Point d’ébullition 171.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Baril métallique
Formule linéaire CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4180 to 1.4200
Quantité 25 L
Beilstein 01, II, 519
Résidus après évaporation 0.02% max.
Merck Index 15, 1560
Gravité spécifique 0.901
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Nom IUPAC 2-butoxyéthanol
Viscosité 5.31 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butoxyethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.