Learn More
2-butoxyéthanol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
28.84€ - 300.50€
Identifiants chimiques
CAS 111-76-2
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00002884
Clé InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
CID PubChem 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMILES CCCCOCCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10532171
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
154330010
1 L Flacon en verre
28.84€
1L
10448690
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
154330025
2.5 L Flacon en verre
53.67€
2.50L
10217503
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
154330100
10 L Récipient en plastique
156.78€
10L
10092103
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
154330250
25 L Baril métallique
300.50€
25L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
111-76-2
118.18
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
8133
CCCCOCCO
C6H14O2
MFCD00002884
butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
CHEBI:63921
Spécification
2-Butoxyethanol
98.5
-70.0°C
171.0°C
Authentique
C6H14O2
1.4180 to 1.4200
01, II, 519
15, 1560
butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
2-butoxyéthane-1-ol
8133
5.31 mPa.s (20°C)
99%
Liquide
111-76-2
100.0
0.9010g/mL
62°C
98.5% min. (GC)
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
MFCD00002884
0.02% max.
0.901
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
CCCCOCCO
118.18
CHEBI:63921
118.18
Extra pur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS d’exposition :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-905-
Identifiant produit
  • 2-Butoxyethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.