Learn More
Oxime de 2-butanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10722782
Oxime de 2-butanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10722782
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Code produit. 10722782
Marque: Thermo Scientific Acros 403331000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-29-7
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00013935
Clé InChI WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Synonyme mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime
CID PubChem 5324276
Nom IUPAC (NZ)-N-butane-2-ylidènehydroxylamine
SMILES CC\C(C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanone oxime
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.923
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3CNOHC2H5
Indice de réfraction 1.4410 to 1.4440 (20°C, 589nm)
Quantité 100 g
Beilstein 01, IV, 3250
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0430613 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2023 Catalog Number403330250,403330010,403331000
Numéro de lotA0428291 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2023 Catalog Number403330250,403330010,403331000
Numéro de lotA0426781 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number403330250,403330010,403331000
Numéro de lotA0425123 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number403330250,403330010,403331000
Numéro de lotA0441115 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/04/2022 Catalog Number403330250,403330010,403331000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanone oxime
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Oxime de 2-butanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >