Learn More
2-Butanone, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,7%
61.04€ - 711.33€
Identifiants chimiques
CAS 78-93-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00011648
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nom IUPAC butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15654580
Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34861-100ML
100 mL Flacon en verre
61.04€
100mL
15664580
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34861-1L
1 L Flacon en verre
139.05€
1L
15674580
Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34861-2.5L
2.5 L Flacon en verre
204.76€
2.50L
15694580
Afficher les documents
Honeywell Riedel-de Haën
34861-6X1L
6 x 1 L Flacon en verre
698.40€
6 pièces
15684580
Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34861-4X2.5L
4 x 2.5 L Flacon en verre
711.33€
4 pièces
Description
Description
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Identifiants chimiques
78-93-3
72.11
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:28398
CCC(C)=O
C4H8O
MFCD00011648
6569
butan-2-one
Specifications
2-Butanone
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%
100.0000%
79°C to 81°C
C4H8O
MFCD00011648
741880
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
butan-2-one
6569
72.11
HPLC
-87°C (literature)
78-93-3
0.805 g/mL at 25 °C(lit.)
−4°C
C2H5COCH3
UN1193
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
CCC(C)=O
72.11
CHEBI:28398
>99.7%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 1 260 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage : 3 :II ; Nom d’expédition approprié :Méthyléthylcétone
missing translation for 'einecsNumber' : 201-159-0
Recommended Storage : Temp. ambiante
Product Identifier
  • 2-Butanone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: butanone
SDS
Documents
Documents
Certificates