Learn More
2-bromopyrimidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Description
2-Bromopyrimidine is used in the preparation of 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluorene by cross-coupling with 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid. It undergoes microwave-assisted aminocarbonylation at C-2 with palladium and molybdenum hexacarbonyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-bromopyrimidine est utilisée dans la préparation du 2,7-bis(2-pyrimidyll)-9,9-dihexylfluorène par couplage croisé avec l’acide 9,9-dihexylfluorène-2,7-diboronique. Elle subit une aminocarbonylation assistée par micro-ondes en C-2 avec du palladium et du molybdène hexacarbonyle.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures d’acide.
La 2-bromopyrimidine est utilisée dans la préparation du 2,7-bis(2-pyrimidyll)-9,9-dihexylfluorène par couplage croisé avec l’acide 9,9-dihexylfluorène-2,7-diboronique. Elle subit une aminocarbonylation assistée par micro-ondes en C-2 avec du palladium et du molybdène hexacarbonyle.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures d’acide.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromopyrimidine |
Point de fusion | 53°C to 57°C |
Point d’ébullition | 62°C to 64°C (1.5 mmHg) |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 605945 |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Poids de la formule | 158.99 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |