Learn More
Chlorure de 2-bromopropionyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
66.03€ - 634.16€
Identifiants chimiques
CAS 7148-74-5
Formule moléculaire C3H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 171.42
Numéro MDL MFCD00000711
Clé InChI OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
CID PubChem 97980
Nom IUPAC Chlorure de 2-bromopropanoyl
SMILES CC(Br)C(Cl)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10626372
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
163620100
10 mL Flacon en verre
66.03€
10mL
10722781
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
163620500
50 mL Flacon en verre
216.08€
50mL
10571184
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
163622500
250 mL Flacon en verre
634.16€
250mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7148-74-5
171.42
OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
97980
CC(Br)C(Cl)=O
C3H4BrClO
MFCD00000711
2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
Chlorure de 2-bromopropanoyl
Spécification
2-Bromopropionyl chloride
97.5
Jaune
131°C to 133°C
Authentique
C3H4BrClO
1.4770 to 1.481
02, 256
2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
Chlorure de 2-bromopropanoyl
97980
98%
7148-74-5
100.0
1.7000g/mL
51°C
97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
CH3CH(Br)COCl
MFCD00000711
1.7
Solubility in water: reacts
CC(Br)C(Cl)=O
171.42
171.42
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 230-466-2
Identifiant produit
  • 2-Bromopropionyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.