Learn More
2-bromonane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
32.16€ - 94.07€
Identifiants chimiques
CAS 2216-35-5
Formule moléculaire C9H19Br
Poids moléculaire (g/mol) 207.155
Numéro MDL MFCD00017865
Clé InChI JQEFZTLHNWFZDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sec-nonyl bromide, nonane, 2-bromo, acmc-1cs41
CID PubChem 98219
Nom IUPAC 2-bromonane
SMILES CCCCCCCC(C)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11361887
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07387.03
1 g
32.16€
1g
11371887
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07387.06
5 g
94.07€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
2216-35-5
207.155
JQEFZTLHNWFZDD-UHFFFAOYSA-N
98219
CCCCCCCC(C)Br
C9H19Br
MFCD00017865
sec-nonyl bromide, nonane, 2-bromo, acmc-1cs41
2-bromonane
Spécification
2-Bromononane
1.081
C9H19Br
MFCD00017865
sec-nonyl bromide, nonane, 2-bromo, acmc-1cs41
CCCCCCCC(C)Br
207.155
207.16
2216-35-5
208°C to 209°C
1.453
1697559
JQEFZTLHNWFZDD-UHFFFAOYSA-N
2-bromonane
98219
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 218-688-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante