Learn More
Acide 2-(bromométhyl)phénylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4602018 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11916131
Marque: Thermo Scientific Acros 445330050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91983-14-1
Formule moléculaire C7H8BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.85
Numéro MDL MFCD01318941
Clé InChI MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, o-boronobenzyl bromide, pubchem7781
CID PubChem 2773278
Nom IUPAC Acide [2-(bromométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Point de fusion 135°C to 136.5°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 214.85
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.