Learn More
Acide 2-(bromométhyl)phénylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11916131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Produktkod. 11916131
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 445330050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91983-14-1
Formule moléculaire C7H8BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.85
Numéro MDL MFCD01318941
Clé InChI MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, o-boronobenzyl bromide, pubchem7781
CID PubChem 2773278
Nom IUPAC Acide [2-(bromométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Point de fusion 135°C to 136.5°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 214.85
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.