Learn More
2-(bromométhyl)naphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10343912
2-(bromométhyl)naphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10343912
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10343912
Marque: Thermo Scientific Acros 162560250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939-26-4
Formule moléculaire C11H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 221.10
Numéro MDL MFCD00004123
Clé InChI RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 70320
Nom IUPAC 2-(bromomethyl)naphthalene
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)naphthalene
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 57°C
Couleur Jaune à beige
Point d’ébullition 213°C (100.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH2Br
Quantité 25 g
Beilstein 05,568
Poids de la formule 221.1
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0411471 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog Number162560050,162560250,162561000,162560010
Numéro de lotA0449160 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number162560050,162560250,162561000,162560010
Numéro de lotA0403190 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number162560050,162560250,162561000,162560010
Numéro de lotA0404166 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number162560050,162560250,162561000,162560010
Numéro de lotA0437025 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number162560050,162560250,162561000,162560010
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Bromomethyl)naphthalene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
2-(bromométhyl)naphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >