Learn More
2-bromomesitylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399659
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
2-Bromomesitylene is a useful synthetic intermediate, Aromatics, Boron Derivatives, Catalyst. It is an intermediate used to prepare Hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate (H714510) which is a frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromomesitylène est un catalyseur intermédiaire synthétique utile pour les aromatiques et dérivés du bore. Il agit comme intermédiaire dans l’élaboration du [4-[bis(2,4,6-triméthylphényl)phosphino]-2,3,5,6-tétrafluorophényl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)borate d’hydrogène (H714510), qui est un borate de phosphonium frustré destiné à l’hydrogénation catalytique des imines non métalliques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau (20°C).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et la chaleur excessive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 576-83-0
Formule moléculaire C9H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 199.091
Numéro MDL MFCD00000073
Clé InChI RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomesitylene, 2,4,6-trimethylbromobenzene, mesityl bromide, bromomesitylene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethybromombenzene, mesitylene, 2-bromo, 2,4,6-trimethylphenyl bromide, 1-bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
CID PubChem 68473
Nom IUPAC 2-bromo-1,3,5-triméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromomesitylene
Point de fusion 2°C
Densité 1.322
Point d’ébullition 224°C to 226°C
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.552
Quantité 100 g
Beilstein 1907245
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water(20°C) .
Poids de la formule 199.1
Pourcentage de pureté 99%