Learn More
2-bromofluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10305790
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
1072-85-1
C6H4BrF
175
MFCD00000282
IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
61259
1-bromo-2-fluorobenzène
C1=CC=C(C(=C1)F)Br
1072-85-1
C6H4BrF
175
MFCD00000282
IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
61259
1-bromo-2-fluorobenzène
C1=CC=C(C(=C1)F)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromofluorobenzene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6000g/mL
Point d’ébullition 155.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4F
Indice de réfraction 1.5327 to 1.5347
Quantité 10 mL
Fieser 01,77
Gravité spécifique 1.6
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 175
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide