Learn More
Bromhydrate de 2-bromoéthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10486900
Bromhydrate de 2-bromoéthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10486900
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10486900
Marque: Thermo Scientific Acros 106931000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2576-47-8, 107-09-5
Formule moléculaire C2H6BrN·HBr
Poids moléculaire (g/mol) 204.9
Numéro MDL MFCD00012886
Clé InChI WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2774217
Nom IUPAC 2-bromoéthanamine ; bromhydrate
SMILES C(CBr)N.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethylamine hydrobromide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 172.0°C to 176.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire BrCH2CH2NH2·HBr
Quantité 100 g
Beilstein 04,134
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C)
Poids de la formule 204.9
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467310 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
Numéro de lotA0467039 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
Numéro de lotA0463823 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
Numéro de lotA0462291 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
Numéro de lotA0429187 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
Nom du produit
Bromhydrate de 2-bromoéthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >