Learn More
Bromhydrate de 2-bromoéthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
2-Bromoethylamine hydrobromide is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone. It acts as a building block which is used for proteomics research. It is also used as organic and pharmaceutical intermediates for the preparation of first-aid medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromhydrate de 2-bromoéthylamine est utilisé pour construire des ligands d’imidazolidinylidène symétriques C2 avec une colonne vertébrale dioxolane. Il agit comme un bloc de construction qui est utilisé pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé comme intermédiaires organiques et pharmaceutiques pour la préparation de médicaments de premiers soins.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le bromhydrate de 2-bromoéthylamine est utilisé pour construire des ligands d’imidazolidinylidène symétriques C2 avec une colonne vertébrale dioxolane. Il agit comme un bloc de construction qui est utilisé pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé comme intermédiaires organiques et pharmaceutiques pour la préparation de médicaments de premiers soins.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromoethylamine hydrobromide |
Point de fusion | 172°C to 176°C |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 3607605 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 204.9 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |