Learn More
Éther méthylique de 2-bromoéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10636241
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6482-24-2
Formule moléculaire C3H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 138.99
Numéro MDL MFCD00000236
Clé InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
CID PubChem 80972
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthoxyéthane
SMILES COCCBr
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromoethyl methyl ether
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4600g/mL
Point d’ébullition 107.0°C to 110.0°C
Point d’éclair 28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CH2OCH3
Indice de réfraction 1.4460 to 1.4500
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.46
Informations sur la solubilité Solubility in water: 14.4g/L (25°C)
Poids de la formule 138.99
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromoethyl methyl ether
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.