Learn More
(2-bromoéthyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10319093
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-63-9
Numéro MDL MFCD00000240
Clé InChI WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
CID PubChem 7666
Nom IUPAC 2-bromoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Bromoethyl)benzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3500g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H9Br
Formule linéaire C6H5(CH2)2Br
Indice de réfraction 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589nm)
Quantité 2.5 L
Poids moléculaire (g/mol) 185.064
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquide