Learn More
Acide bromo-2-butyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10580702
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-58-0
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00004216,MFCD00210111,MFCD00210112
Clé InChI YAQLSKVCTLCIIE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromobutyric acid, alpha-bromobutyric acid, butanoic acid, 2-bromo, butyric acid, 2-bromo, .alpha.-bromobytyric acid, butyric acid, .alpha.-bromo, dl-2-bromobutyric acid, a-bromobutyric acid, butyric acid, alpha-bromo, bromobutyric acid
CID PubChem 6655
Nom IUPAC Acide2-bromobutanoïque
SMILES CCC(Br)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobutyric acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -4°C
Couleur Jaune
Densité 1.5600g/mL
Point d’ébullition 214°C to 217°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(Br)CO2H
Indice de réfraction 1.4712 to 1.4732
Quantité 5 mL
Beilstein 02, 281
Merck Index 15, 1420
Gravité spécifique 1.56
Informations sur la solubilité Solubility in water: 66g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromobutyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.