Learn More
2-bromobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromobutane is utilized in the synthesis of non-nucleosides. It is used as a solvent as well as an intermediate in organic synthesis. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium. Further, it reacts with hydrocyanic acid to prepare sodium salt to get (+-)-sec-butyl cyanide. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-bromobutane est utilisé dans la synthèse de non-nucléosides. Il est utilisé comme solvant ainsi que comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il sʼagit dʼune matière première importante utilisée pour préparer le réactif de Grignard en réagissant avec le magnésium. De plus, il réagit avec lʼacide cyanhydrique pour préparer du sel de sodium afin dʼobtenir du cyanure de (+-)-sec-butyle. Il sʼagit dʼune matière première importante utilisée pour préparer le réactif de Grignard en réagissant avec le magnésium.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, le magnésium, le sodium, les oxydes de sodium et le potassium.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromobutane |
Point de fusion | -112°C |
Densité | 1.26 |
Point d’ébullition | 91°C to 92°C |
Point d’éclair | 13°C (55°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Odeur | Pleasant |
Formule linéaire | CH3CHBrCH2CH3 |
Indice de réfraction | 1.4369 |
Quantité | 1000 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.