Learn More
Acide 2-bromobenzyèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2-Bromobenzeneboronic acid is used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-bromobenzèneboronique est utilisé pour promouvoir des amidations plus vertes d’acides carboxyliques et d’amines en quantités catalytiques. Cette technologie évite la préactivation de l’acide carboxylique ou l’utilisation de réactifs de couplage.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
L’acide 2-bromobenzèneboronique est utilisé pour promouvoir des amidations plus vertes d’acides carboxyliques et d’amines en quantités catalytiques. Cette technologie évite la préactivation de l’acide carboxylique ou l’utilisation de réactifs de couplage.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromobenzeneboronic acid |
Point de fusion | 108°C to 110°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 8542615 |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 200.83 |
Pourcentage de pureté | 98% |