Learn More
2-bromo-6-méthoxynaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10021711
2-bromo-6-méthoxynaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021711
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10021711
Marque: Thermo Scientific Acros 190560050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5111-65-9
Numéro MDL MFCD00004062
Clé InChI AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthaleneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 78786
Nom IUPAC 2-bromo-6-méthoxynaphtalène
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 105°C to 111°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H9BrO
Formule linéaire BrC10H6OCH3
Quantité 5 g
Beilstein 06, 651
Poids moléculaire (g/mol) 237.1
Poids de la formule 237.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0439506 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/08/2023 Catalog Number190560250,190560050
Numéro de lotA0452421 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/04/2023 Catalog Number190560250,190560050
Numéro de lotA0397896 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number190560250,190560050
Numéro de lotA0416627 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2021 Catalog Number190560250,190560050
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
2-bromo-6-méthoxynaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >