Learn More
Acide 2-Bromo-5-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
86.95€ - 259.00€
Identifiants chimiques
CAS 89694-44-0
Formule moléculaire C7H8BBrO3
Poids moléculaire (g/mol) 230.852
Numéro MDL MFCD06659859
Clé InChI BJQKEDXKQVNQPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-methoxybenzene boronic acid, 2-bromo-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-bromo-5-methoxy benzeneboronic acid, acmc-209r2f, amtb841, 2-bromo-5-methoxyphenylboranic acid, 2-bromo-5-methoxyphenylboronicacid, boronic acid,b-2-bromo-5-methoxyphenyl
CID PubChem 25266062
Nom IUPAC Acide (2-bromo-5-méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)OC)Br)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15479737
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52972.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15469737
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52972.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
89694-44-0
230.852
BJQKEDXKQVNQPR-UHFFFAOYSA-N
25266062
B(C1=C(C=CC(=C1)OC)Br)(O)O
C7H8BBrO3
MFCD06659859
2-bromo-5-methoxybenzene boronic acid, 2-bromo-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-bromo-5-methoxy benzeneboronic acid, acmc-209r2f, amtb841, 2-bromo-5-methoxyphenylboranic acid, 2-bromo-5-methoxyphenylboronicacid, boronic acid,b-2-bromo-5-methoxyphenyl
Acide (2-bromo-5-méthoxyphényl)boronique
Spécification
2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid
214°C to 216°C
MFCD06659859
BJQKEDXKQVNQPR-UHFFFAOYSA-N
Acide (2-bromo-5-méthoxyphényl)boronique
25266062
97%
89694-44-0
C7H8BBrO3
2-bromo-5-methoxybenzene boronic acid, 2-bromo-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-bromo-5-methoxy benzeneboronic acid, acmc-209r2f, amtb841, 2-bromo-5-methoxyphenylboranic acid, 2-bromo-5-methoxyphenylboronicacid, boronic acid,b-2-bromo-5-methoxyphenyl
B(C1=C(C=CC(=C1)OC)Br)(O)O
230.852
230.85
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante