Learn More
2-bromo-5-hydroxypyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
238.00€ - 451.00€
Identifiants chimiques
CAS | 374063-92-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H3BrN2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.99 |
Numéro MDL | MFCD06245330 |
Clé InChI | ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromopyrazin-2-ol, 2-bromo-5-hydroxypyrazine, 5-bromo-2-pyrazinol, 5-bromo-pyrazin-2-ol, 2 1h-pyrazinone, 5-bromo, 5-bromo-2-hydroxypyrazine, 2-bromo-5-hydroxy-pyrazine, pubchem7870, acmc-20a0of, 2-hydroxy-5-bromopyrazine |
CID PubChem | 2771618 |
SMILES | BrC1=CNC(=O)C=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10586459
|
Thermo Scientific Acros
435890010 |
1 g | Flacon en verre |
238.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10194069
|
Thermo Scientific Acros
435890050 |
5 g | Flacon en verre |
451.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
374063-92-0 | |
174.99 | |
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N | |
2771618 |
C4H3BrN2O | |
MFCD06245330 | |
5-bromopyrazin-2-ol, 2-bromo-5-hydroxypyrazine, 5-bromo-2-pyrazinol, 5-bromo-pyrazin-2-ol, 2 1h-pyrazinone, 5-bromo, 5-bromo-2-hydroxypyrazine, 2-bromo-5-hydroxy-pyrazine, pubchem7870, acmc-20a0of, 2-hydroxy-5-bromopyrazine | |
BrC1=CNC(=O)C=N1 |
Spécification
2-Bromo-5-hydroxypyrazine | |
96.0 | |
115°C to 119°C | |
Authentique | |
C4H3BrN2O | |
5-bromopyrazin-2-ol, 2-bromo-5-hydroxypyrazine, 5-bromo-2-pyrazinol, 5-bromo-pyrazin-2-ol, 2 1h-pyrazinone, 5-bromo, 5-bromo-2-hydroxypyrazine, 2-bromo-5-hydroxy-pyrazine, pubchem7870, acmc-20a0of, 2-hydroxy-5-bromopyrazine | |
BrC1=CNC(=O)C=N1 | |
174.99 | |
174.98 | |
Poudre cristalline |
374063-92-0 | |
100.0 | |
Blanc à marron | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD06245330 | |
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1,2-dihydropyrazin-2-one | |
2771618 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec beaucoup de savon
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.