Learn More
2-bromo-4’-méthylpropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442279
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used as intermediate for 4-methylmethcathinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières pour la synthèse organique des secteurs agrochimique, pharmaceutique et de colorant de synthèse. Également utilisé comme intermédiaire pour la 4-méthylmethcathinone.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1451-82-7
Formule moléculaire C10H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 227.10
Numéro MDL MFCD11131402
Clé InChI OZLUPIIIHOOPNQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromo-1-p-tolyl propan-1-one, 2-bromo-4'-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-4-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl-1-propanone, 1-propanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, 2-bromo-1-p-tolylpropan-1-one, ksc917e0p, 2-bromo-1-p-tolyl-propan-1-one, 4'-methyl-alpha-bromopropiophenone
CID PubChem 2734063
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-méthylphényl)propan-1-one
SMILES CC(Br)C(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Quantité 1 g
Beilstein 2207628
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 227.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide