Learn More
2-bromo-4-cyanopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Mainly bromo compounds find application as dyes. Also in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les composés principalement bromés trouvent leur application comme colorants. Également dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Les composés principalement bromés trouvent leur application comme colorants. Également dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4-cyanopyridine |
Point de fusion | 70°C to 74°C |
Odeur | Odorless |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 183.01 |
Pourcentage de pureté | 97% |