Learn More
2-bromo-3’-hydroxyacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
88.90€ - 302.00€
Identifiants chimiques
CAS 2491-37-4
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Numéro MDL MFCD05664326
Clé InChI IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6917206
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-hydroxyphényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10169969
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
428620010
1 g Flacon en verre
88.90€
1g
10301670
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
428620050
5 g Flacon en verre
302.00€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
2491-37-4
215.04
IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-(3-hydroxyphényl)éthanone
C8H7BrO2
MFCD05664326
6917206
C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
Spécification
2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
95.0
70°C to 74°C
C8H7BrO2
MFCD05664326
IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-(3-hydroxyphényl)éthanone
6917206
96%
2491-37-4
100.0
95% min. (HPLC)
(HO)C6H4COCH2Br
2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3-hydroxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 3-hydroxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 2-bromo-3`-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3'-hydroxy-acetophenone, tos-bb-1139
C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
215.04
215.04
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.