Learn More
2-bromo-2-méthylpropane, 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
69.50€ - 789.00€
Identifiants chimiques
CAS | 507-19-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.02 |
Numéro MDL | MFCD00000125 |
Clé InChI | RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane |
CID PubChem | 10485 |
Nom IUPAC | 2-bromo-2-méthylpropane |
SMILES | CC(C)(C)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10496810
|
Thermo Scientific Acros
159261000 |
100 mL | Flacon en verre |
69.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10113020
|
Thermo Scientific Acros
159265000 |
500 mL | Flacon en verre |
214.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11954491
|
Thermo Scientific Acros
159260025 |
2.5 L | Flacon en verre |
789.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
507-19-7 | |
137.02 | |
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N | |
10485 | |
CC(C)(C)Br |
C4H9Br | |
MFCD00000125 | |
tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane | |
2-bromo-2-méthylpropane |
Spécification
2-Bromo-2-methylpropane | |
-20.0°C | |
72.0°C to 74.0°C | |
Authentique | |
C4H9Br | |
1.4269 to 1.4289 | |
01,127 | |
1.18 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CC(C)(C)Br | |
Potassium carbonate | |
10485 | |
96% |
507-19-7 | |
1.1800g/mL | |
18°C | |
95% min. (GC) | |
(CH3)3CBr | |
MFCD00000125 | |
15,1557 | |
tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane | |
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-2-méthylpropane | |
137.02 | |
137.02 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-065-9
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2-Bromo-2-methylpropane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO – Research Use Only