Learn More
2-bromo-1-(5-méthyl-3-phénylisoxazol-4-yl)éthan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-one |
CAS | 104777-39-1 |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C12H10BrNO2 |
Numéro MDL | MFCD00173902 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 4-bromoacetyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 4-bromoacetyl-5-methyl-3-phenylisoxasole, ethanone,2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl ethanone, acmc-1c781 |