Learn More
2-Arachidonylglycerol, Tocris Bioscience™
Code produit. 30000769
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Endogenous and non-selective CB agonist; potent GPR55 agonist
Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists specifically detects Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists in samples. It is validated for .
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Arachidonylglycerol
CAS 53847-30-6
Formule moléculaire C23H38O4
Numéro MDL MFCD01862600
Quantité 10 mg
Synonyme 2-arachidonoylglycerol, 2-arachidonylglycerol, 2-ag, 2-arachidonyl-glycerol, 2-arachidonoyl-glycerol, 2-arachidonoyl glycerol, 2-ara-gl, glyceryl 2-arachidonate, 2-monoarachidonoylglycerol, unii-8d239qdw64
Clé InChI RCRCTBLIHCHWDZ-DOFZRALJSA-N
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC(CO)CO
Nom IUPAC 1,3-dihydroxypropan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
Poids moléculaire (g/mol) 378.55
CID PubChem 5282280
ChEBI CHEBI:52392
Poids de la formule 378.55
Pourcentage de pureté >98%