Learn More
2-APB, Tocris Bioscience™ Code produit.: 18075342
2-APB, Tocris Bioscience™
Code produit. 18075342
10 mg
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 18075342
Marque: Tocris Bioscience 1224/10
IP3 receptor antagonist. Also TRP channel modulator
A functional and membrane permeable D-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) receptor antagonist (IC50 = 42 μM). Stimulates store-operated calcium (SOC) release at low concentrations (< 10 μM) and inhibits it at higher concentrations (up to 50 μM). Increases STIM-Orai channel conductance and limits ion selectivity. Modulator of TRP channels; blocks TRPC1, TRPC3, TRPC5, TRPC6, TRPV6, TRPM3, TRPM7, TRPM8 and TRPP2 and at higher concentrations stimulates TRPV1, TRPV2 and TRPV3. Also blocks specific gap channel subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 524-95-8
Formule moléculaire C14H16BNO
Poids moléculaire (g/mol) 225.10
Numéro MDL MFCD00014823
Clé InChI BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoethyl diphenylborinate, 2-apb, 2-aminoethoxy diphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborate, 2-aminoethoxydiphenyl borate, o-2-aminoethyl diphenylborinic acid, b-2-aminoethoxy diphenylborane, 2-diphenylboryl oxy ethanamine, borinic acid, o-2-aminoethyl diphenyl
CID PubChem 1598
Nom IUPAC diphénylborinate de 2-aminoéthyl
SMILES NCCOB(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-APB
Quantité 10 mg
Poids de la formule 225.1
Pourcentage de pureté >98%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-APB, Tocris Bioscience™ >