Learn More
2-Aminopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359679
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
A compound has been shown to reversibly block voltage-dependent potassium channels. Also a common impurity from the synthesis of compounds found in hair dye. Used as a water miscible solvent and as an intermediate in manufacturing pharmaceuticals like diuretics. It is used as a research tool, in characterizing subtypes of the potassium channel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été constaté quʼun composant bloque de façon réversible les canaux de potassium dépendants de la tension. Aussi une impureté commune à partir de la synthèse de composés trouvés dans le colorant capillaire. Utilisé comme solvant miscible dans lʼeau et comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques comme les diurétiques. Il est utilisé comme outil de recherche pour caractériser les sous-types du canal potassium.
Solubilité
Légèrement soluble dans lʼeau (8 g/100 ml à 19°C)
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-29-0
Formule moléculaire C5H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 94.117
Numéro MDL MFCD00006312
Clé InChI ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
CID PubChem 10439
Nom IUPAC Pyridine-2-amine
SMILES C1=CC=NC(=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopyridine
Point de fusion 56°C to 60°C
Point d’ébullition 209°C to 211°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2671
Beilstein 105785
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,473
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water(8g/100 mL at 19°C)
Poids de la formule 94.12
Pourcentage de pureté 99%