missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Aminomethyl)pyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11450807
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

2-(Amino methyl)pyridine is a synthesis reagent used in the synthesis of PPD analogues. It is also used in the preparation of 5-nitro-2-furancarboxylamides displaying potent tryoanocidal activity against trypanosomiasis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La 2-(amino méthyl)pyridine est un réactif de synthèse utilisée dans la synthèse des analogues de PPD. Elle est également utilisée dans la préparation de 5-nitro-2-furancarboxylamides présentant une activité trypanocide puissante contre les trypanosomiases.

Solubilité
Soluble dans l’eau (1000 mg/ml à 20°C) et dans l’éthanol.

Remarques
Sensible à l’air. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides, de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 3731-51-9
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00006360
Clé InChI WOXFMYVTSLAQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-picolylamine, 2-aminomethyl pyridine, 2-pyridinemethanamine, 2-aminomethylpyridine, 2-pyridinemethylamine, 2-pyridylmethylamine, 2-picolinamine, 2-pyridinemethaneamine, 2-pyridylmethyl amine, pyridine, 2-aminomethyl
CID PubChem 19509
ChEBI CHEBI:81387
SMILES NCC1=CC=CC=N1

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-(Aminomethyl)pyridine
Point de fusion -20°C
Densité 1.049
pH 11 to 12
Point d’ébullition 202°C to 204°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.545
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 108054
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (1000mg/ml at 20°C),and ethanol.
Nom IUPAC 1-(pyridine-2-yl)méthanamine
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'