Learn More
2-(Aminométhyl)indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
66.03€ - 895.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21109-25-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.193 |
Numéro MDL | MFCD03422512 |
Clé InChI | RNAODKZCUVVPEN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1h-indol-2-ylmethyl amine, 1h-indol-2-yl methanamine, 1h-indole-2-methanamine, 1-1h-indol-2-yl methanamine, 2-aminomethyl indole, 2-aminomethylindole, c-1h-indol-2-yl-methylamine, 2-indolemethylamine, 1h-indol-2-yl methylamine, indol-2-ylmethylamine |
CID PubChem | 582331 |
Nom IUPAC | 1H-indol-2-ylméthanamine |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15490598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54281.MD |
250 mg |
66.03€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15470598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54281.03 |
1 g |
209.04€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15480598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54281.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Description
2-(Aminomethyl)indole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2-(Aminométhyl)indole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
21109-25-1 | |
146.193 | |
RNAODKZCUVVPEN-UHFFFAOYSA-N | |
582331 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CN |
C9H10N2 | |
MFCD03422512 | |
1h-indol-2-ylmethyl amine, 1h-indol-2-yl methanamine, 1h-indole-2-methanamine, 1-1h-indol-2-yl methanamine, 2-aminomethyl indole, 2-aminomethylindole, c-1h-indol-2-yl-methylamine, 2-indolemethylamine, 1h-indol-2-yl methylamine, indol-2-ylmethylamine | |
1H-indol-2-ylméthanamine |
Spécification
2-(Aminomethyl)indole | |
C9H10N2 | |
1h-indol-2-ylmethyl amine, 1h-indol-2-yl methanamine, 1h-indole-2-methanamine, 1-1h-indol-2-yl methanamine, 2-aminomethyl indole, 2-aminomethylindole, c-1h-indol-2-yl-methylamine, 2-indolemethylamine, 1h-indol-2-yl methylamine, indol-2-ylmethylamine | |
RNAODKZCUVVPEN-UHFFFAOYSA-N | |
1H-indol-2-ylméthanamine | |
582331 | |
97% |
21109-25-1 | |
MFCD03422512 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CN | |
146.193 | |
146.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante