Learn More
(+/-)-2-Aminobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449923
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
(±)-2-Aminobutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (+/-)-2-Aminobutane est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13952-84-6
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Numéro MDL MFCD00008094
Clé InChI BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
CID PubChem 24874
ChEBI CHEBI:74526
Nom IUPAC butan-2-amine
SMILES CCC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Aminobutane
Point de fusion -104°C
Densité 0.722
pH 12.5
Point d’ébullition 63°C to 64°C
Point d’éclair −19°C (−2°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.393
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2733
Beilstein 1361345
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1544
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 98%