Learn More
2-aminobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
15.20€ - 548.00€
Identifiants chimiques
CAS | 88-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6F3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.13 |
Numéro MDL | MFCD00007718 |
Clé InChI | VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene |
CID PubChem | 6922 |
Nom IUPAC | 2-(trifluorométhyl)aniline |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10647242
|
Thermo Scientific Acros
103180050 |
5 mL | Flacon en verre |
15.20€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10182220
|
Thermo Scientific Acros
103181000 |
100 mL | Flacon en verre |
48.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10152270
|
Thermo Scientific Acros
103185000 |
500 mL | Flacon en verre |
142.71€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10117623
|
Thermo Scientific Acros
103180025 |
2.5 L | Flacon en verre |
548.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
88-17-5 | |
161.13 | |
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N | |
6922 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N |
C7H6F3N | |
MFCD00007718 | |
2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene | |
2-(trifluorométhyl)aniline |
Spécification
2-Aminobenzotrifluoride | |
88-17-5 | |
100.0 | |
Ambre à incolore | |
170.0°C to 173.0°C (15.0 mmHg) | |
Authentique | |
C7H6F3N | |
1.4800 to 1.4820 | |
12, II, 453 | |
2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene | |
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N | |
2-(trifluorométhyl)aniline | |
6922 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
-33.0°C | |
1.2960g/mL | |
65°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2NC6H4CF3 | |
MFCD00007718 | |
1.296 | |
Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ether,ethanol and diethyl ether | |
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N | |
161.13 | |
161.13 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Toxique pour les organismes aqua
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-806-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Aminobenzotrifluoride
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.