Learn More
2-Amino-4-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
77.79€ - 980.00€
Identifiants chimiques
CAS | 99-57-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.13 |
Numéro MDL | MFCD00007695 |
Clé InChI | VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol |
CID PubChem | 3613389 |
ChEBI | CHEBI:82383 |
Nom IUPAC | 2-amino-4-nitrophénol |
SMILES | NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11451718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13964.14 |
25 g |
77.79€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11461718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13964.22 |
100 g | N/A | ||||||
11471718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13964.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
99-57-0 | |
154.13 | |
VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N | |
3613389 | |
2-amino-4-nitrophénol |
C6H6N2O3 | |
MFCD00007695 | |
2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol | |
CHEBI:82383 | |
NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O |
Spécification
2-Amino-4-nitrophenol | |
141°C to 145°C | |
MFCD00007695 | |
2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol | |
NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O | |
154.13 | |
CHEBI:82383 | |
98% |
99-57-0 | |
C6H6N2O3 | |
776533 | |
VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-4-nitrophénol | |
3613389 | |
154.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H319-H317
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H312-H315-H317-H319-H332-H335-H340
missing translation for 'einecsNumber' : 202-767-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ6300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Amino-4-nitrophenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Amino-4-nitrophenol
RUO – Research Use Only