Learn More
2-amino-4-chlorothiophénol, 96 %, Acros Organics
Code produit. 13458678
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1004-00-8
Formule moléculaire C6H6ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 159.64
Clé InChI NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
CID PubChem 12000
Nom IUPAC 2-amino-4-chlorobenzénéthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chlorothiophenol
Point de fusion 56.0°C to 61.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(Cl)SH
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 159.64
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4-chlorothiophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C