Learn More
Acide 2-amino-3,6-dichlorobenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate and also finds use in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide2-amino-3,6-dichlorobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et il trouve également son utilisation dans la recherche chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et l’hypochlorite de sodium.
L’acide2-amino-3,6-dichlorobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et il trouve également son utilisation dans la recherche chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et l’hypochlorite de sodium.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid |
Point de fusion | 150°C to 154°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 3266879 |
Synonyme | benzoic acid, 2-amino-3,6-dichloro, 3,6-dichloroanthranilic acid, 2-amino-3,6-dichlorobenzoicacid, acmc-1afqi, 6-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, benzoic acid,2-amino-3,6-dichloro, 2-azanyl-3,6-bis chloranyl benzoic acid |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 206.03 |
Pourcentage de pureté | 95% |