Learn More
Acide 2-amino-3,5-dichlorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-amino-3,5-dichlorobenzoïque est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Cette substance est stable si elle est stockée dans des conditions appropriées. Évitez la chaleur et la lumière excessives. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
L’acide 2-amino-3,5-dichlorobenzoïque est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Cette substance est stable si elle est stockée dans des conditions appropriées. Évitez la chaleur et la lumière excessives. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid |
Point de fusion | 225°C to 227°C |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 779100 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 206.03 |
Pourcentage de pureté | 97% |