Learn More
2-amino-2-méthylpropan-1-ol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
500 ml, flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
CAS | 124-68-5 |
Point de fusion | 31°C |
Couleur | Incolore |
pH | 11.3 |
Point d’ébullition | 165°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C4H11NO |
Numéro MDL | 8051 |
Quantité | 500 mL |
Poids de la formule | 89.14g/mol |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Amino-2-methyl-1-propanol
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction