Learn More
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
A useful biological buffer2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol is used to make surfactants, vulcanization accelerators and as a biological buffer. It acts as an absorbent for acidic gases and emulsifying agent for cosmetics, mineral oil, leather dressings, textile specialties and cleaning compounds. It is also used in hair sprays. It acts as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity and spacer in isotachophoresis of proteins. It serves as a reaction buffer for enzymes with an activity in the basic pH range such as alkaline phosphatase. Further, it is used in the preparation of 4-hydroxymethyl-4-methyl-oxazolidin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un tampon biologique utile2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol est utilisé pour fabriquer des surfactants, des accélérateurs de vulcanisation et comme tampon biologique. Il sert d’absorbant pour les gaz acides et l’émulsifiant pour les cosmétiques, l’huile minérale, le cuir, les spécialités textiles et les produits de nettoyage. Il est également utilisé dans les sprays pour les cheveux. Il sert de tampon pour la détermination de l’activité de la phosphatase alcaline et d’espaceur dans l’isotachophorèse des protéines. Il sert de tampon de réaction pour les enzymes ayant une activité dans la gamme de pH de base, comme la phosphatase alcaline. De plus, il est utilisé dans la préparation 4de -l’hydroxyméthyl-4-méthyl-oxazolidine-2-one.
Solubilité
Soluble dans l’eau et autres solvants organiques.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium, le cuivre, le laiton et les acides forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol |
Point de fusion | 100°C to 110°C |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 151°C (10 mmHg) |
Formule linéaire | (HOCH2)2C(NH2)CH3 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 635708 |
Merck Index | 14,448 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and other organic solvents. |
Poids de la formule | 105.14 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
RUO – Research Use Only