Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-amino-2’-désoxyadénosine, 99 %
Code produit. 15486289
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4546-70-7
Formule moléculaire C10H14N6O3
Poids moléculaire (g/mol) 266.26
Numéro MDL MFCD00047240
Clé InChI NOLHIMIFXOBLFF-DWFKHXNSNA-N
Synonyme 2-amino-2'-deoxyadenosine, 2,6-diaminopurine-2'-deoxyriboside, adenosine, 2-amino-2'-deoxy, 2,6-diaminopurinedeoxyriboside, 2,6-diaminopurine 2'-deoxyriboside, unii-4zph2f1jhr, 4zph2f1jhr, 9h-purine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl-2,6-diamino, 2-amino-deoxyadenosine, 2-amino-2/'-deoxyadenosine
CID PubChem 97188
Nom IUPAC (2R,3S,5R)-5-(2,6-diaminopurin-9-yl)-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=NC(N)=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2'-deoxyadenosine
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 266.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre