Learn More
2-acétylthiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444364
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-acétylthiophène est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de médicaments tels que l’iodure de Tiamonium, le suprofane, le stetronine, le Tenonitrozole, le namirotene, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-15-3
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.173
Numéro MDL MFCD00005442
Clé InChI WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
CID PubChem 6920
Nom IUPAC 1-thiophène-2-yléthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylthiophene
Point de fusion 10°C to 12°C
Densité 1.168
Point d’ébullition 213°C to 214°C
Point d’éclair 91°C (195°F)
Odeur Slightly Sweetish
Indice de réfraction 1.566
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 107910
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetylthiophene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-(2-thienyl)-ethanone