Learn More
2-Acétylthiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403624
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24295-03-2
Formule moléculaire C5H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 127.161
Numéro MDL MFCD00005324
Clé InChI MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
CID PubChem 520108
Nom IUPAC 1-(1,3-thiazol-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylthiazole
Densité 1.227
Point d’ébullition 89°C to 91°C (12 mmHg)
Point d’éclair 78°C (172°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.548
Quantité 1 g
Beilstein 109803
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetylthiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Acetylthiazole