Learn More
2-acétylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10133481
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-23-7
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Numéro MDL MFCD00001633
Clé InChI OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-acetylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-acetyl, 2-acetyl-1-cyclohexanone, .alpha.-acetylcyclohexanone, 2-acetyl cyclohexanone, 2-acetyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-acetyl, 1-acetyl-2-oxocyclohexane, alpha-acetylcyclohexanone, acetylcyclohexanone
CID PubChem 13400
Nom IUPAC Acétylcyclohexane-2 one-1
SMILES CC(=O)C1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylcyclohexanone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0630g/mL
Point d’ébullition 224°C to 226°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COC6H9(=O)
Indice de réfraction 1.5090 to 1.511
Quantité 5 g
Beilstein 07, 559
Gravité spécifique 1.063
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2-Acetylcyclohexanone