Learn More
2,6-pyridinediméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10626952
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1195-59-1
Formule moléculaire C7H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.15
Numéro MDL MFCD00006351
Clé InChI WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
CID PubChem 70957
Nom IUPAC [6-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]méthanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Pyridinedimethanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112°C to 115°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H3N)(CH2OH)2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 139.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Pyridinedimethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.