Learn More
2,6-Pyridinediméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
72.76€ - 260.30€
Identifiants chimiques
CAS | 1195-59-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.154 |
Numéro MDL | MFCD00006351 |
Clé InChI | WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol |
CID PubChem | 70957 |
Nom IUPAC | [6-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]méthanol |
SMILES | C1=CC(=NC(=C1)CO)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377735
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02527.06 |
5 g |
72.76€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387735
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02527.14 |
25 g |
260.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,6-Pyridinedimethanol was used in the preparation of Fe(III) complexes [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) and Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). It is a ligand used in the synthesis of a variety of metal complexes and catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,6-Pyridinediméthanol a été utilisé dans la préparation de complexes Fe(III) [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) et Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). Il s’agit d’un ligand utilisé dans la synthèse d’une variété de complexes métalliques et de catalyseurs.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
1195-59-1 | |
139.154 | |
WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N | |
70957 | |
C1=CC(=NC(=C1)CO)CO |
C7H9NO2 | |
MFCD00006351 | |
2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol | |
[6-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]méthanol |
Spécification
2,6-Pyridinedimethanol | |
110°C to 114°C | |
C7H9NO2 | |
116016 | |
Soluble in water. | |
C1=CC(=NC(=C1)CO)CO | |
139.154 | |
139.15 |
1195-59-1 | |
185°C (15 mmHg) | |
MFCD00006351 | |
2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol | |
WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N | |
[6-(hydroxyméthyl)pyridine-2-yl]méthanol | |
70957 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 214-803-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante