Learn More
2,6-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.03€ - 289.44€
Identifiants chimiques
CAS | 576-26-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.17 |
Numéro MDL | MFCD00002240 |
Clé InChI | NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene |
CID PubChem | 11335 |
Nom IUPAC | 2,6-diméthylphénol |
SMILES | CC1=CC=CC(C)=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10447300
|
Thermo Scientific Acros
116570050 |
5 g | Flacon en verre |
27.03€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10447490
|
Thermo Scientific Acros
116572500 |
250 g | Flacon en verre |
32.76€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10050730
|
Thermo Scientific Acros
116570010 |
1 kg | Flacon en verre |
79.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10052823
|
Thermo Scientific Acros
116570025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
156.78€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10540404
|
Thermo Scientific Acros
116570051 |
5 kg | Bouteille en verre |
289.44€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
576-26-1 | |
122.17 | |
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N | |
11335 | |
CC1=CC=CC(C)=C1O |
C8H10O | |
MFCD00002240 | |
2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene | |
2,6-diméthylphénol |
Spécification
2, 6-Dimethylphenol | |
98.5 | |
45.0°C to 48.0°C | |
1.1500g/mL | |
73°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2C6H3OH | |
06, 485 | |
1.15 | |
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene | |
CC1=CC=CC(C)=C1O | |
122.17 | |
122.17 | |
Faible fusion de solide |
576-26-1 | |
100.0 | |
Marron-jaune à incolore | |
203.0°C | |
Authentique | |
C8H10O | |
MFCD00002240 | |
15, 10279 | |
2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene | |
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-diméthylphénol | |
11335 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specifi
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-400-1
Recommended Storage : Ce produit se colore progressivement lors du stockage
RUO – Research Use Only