Learn More
2,6-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413954
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
2,6-dimethylphenol is used in the synthesis of anti-oxidant compounds due to the phenol moiety in the structure. In addition, this compound is used as a reactant in the synthesis of polyphenylene ether polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-diméthylphénol est utilisé dans la synthèse de composés antioxydants en raison de la fraction phénol dans la structure. De plus, ce composé est utilisé comme réactif dans la synthèse des polymères de polyphénylèneéthers.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le chloroforme.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 576-26-1
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002240
Clé InChI NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
CID PubChem 11335
Nom IUPAC 2,6-diméthylphénol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylphenol
Point de fusion 44°C to 48°C
Densité 1.15
Point d’ébullition 203°C
Point d’éclair 78°C (172°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN2261
Beilstein 1446677
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,10082
Informations sur la solubilité Soluble in water and chloroform.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%