Learn More
2,6-diméthylmorpholine, 97 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
91.70€ - 328.00€
Identifiants chimiques
CAS 141-91-3
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Clé InChI HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
CID PubChem 110862
Nom IUPAC 2,6-diméthylmorpholine
SMILES CC1CNCC(O1)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11916811
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
155340250
25 g
91.70€
25g
11926811
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
155341000
100 g
328.00€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
141-91-3
115.17
morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
2,6-diméthylmorpholine
C6H13NO
HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
110862
CC1CNCC(O1)C
Spécification
2, 6-Dimethylmorpholine
-85.0°C
147.0°C
96% min. (mixture of isomers) (GC)
C6H13NO
0.935
HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
2,6-diméthylmorpholine
110862
97%
141-91-3
0.9350g/mL
48°C
Flacon en verre
1.447
morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
CC1CNCC(O1)C
115.17
115.17
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-509-3
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethylmorpholine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.