Learn More
2,6-diméthylcyclohexanol, 99 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10322633
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5337-72-4
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.21
Numéro MDL MFCD00001502
Clé InChI MOISVRZIQDQVPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexyl alcohol, ambsclk-255, cyclohexanol,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-cyclohexanol, acmc-20ao81, 2,6-dimethylcyclohexanol,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-ol, 2,6-dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
CID PubChem 21428
Nom IUPAC 2,6-diméthylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCC(C1O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethylcyclohexanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 174.4°C
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H9OH
Indice de réfraction 1.4585 to 1.4615
Quantité 50 g
Beilstein 06, 18
Gravité spécifique 0.94
Poids de la formule 128.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.